Merck
28405-U
Supelco
シリンジルアーアダプタ
I.D. 10 mm, pk of 3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 EA
¥18,020
¥18,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
3 EA
¥18,020
About This Item
UNSPSCコード:
13111000
NACRES:
NB.21
¥18,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
詳細
for processing Dual-Layer Carbon Reversible Tubes using a glass luer syringe
包装
pk of 3
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
内径
10 mm
アプリケーション
food and beverages
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)