28112U
28112-U
¥690
1 of 10
Millipore
XX4504700
HPフィルターホルダー47 mm、ステンレス鋼
Sigma-Aldrich
SAB4301781
Anti-TP53I11
Supelco
14927
セロトニン
H9523
セロトニン 塩酸塩
XX4404700
フィルターホルダー、47 mm、ステンレス鋼
S4250
D-セリン
XX2004720
ヒドロゾル47 mmフィルターホルダー、ステンレス鋼
M9060
Greiner96ウェルプレート、ポリプロピレン製
1.06277
Sodium arsenite solution
XX4304700
インラインフィルターホルダー、47 mm
industrial hygiene
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.