Merck
28017-U
Supelco
Diffusion Caps
Standard
別名:
拡散用キャップ, 標準, 10個入り
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
メーカー/製品名
L4070207
最高温度
100 °C
テクニック
active air sampling: suitable
H × W × D
17 mm × 10.0 mm × 15 mm
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Diffusion Caps ensure the correct diffusion path length. The aluminum cap slides onto the stainless steel tube and seals by an o-ring. One end of the cap has a stainless-steel mesh screen.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Supelco's FLM Carbopack X TDU tubes are designed for monitoring volatile organic compounds emitted from petroleum refineries, in compliance with US EPA Method 325.