製品27773-Uは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
特徴
output flow 0 ‑ 100 cc/min
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このH2PEM水素発生器は、プロトン交換膜(PEM)セルを利用してオンデマンドで水素を製造します。このユニットは高圧ガスボンベに代わる経済的な製品であり、1~2年で採算が取れます。
特徴/利点
メンテナンス
仕様
マーク
特徴/利点
- 危険かつ高価な水素ガスボンベの必要がなくなります。
- 1平方フィートのベンチスペースしか必要としないコンパクトな設計です。
- 電源があればどこでも使えます。
- 脱イオン水を加えるだけで数週間にわたって連続動作します。
- 読みやすいディスプレイの色が変わって、いつ水を加えるかを知らせます。
- システムは、いつもわずか100 mLの低圧水素しか貯蔵していません。
- 水素漏れが検出されると、内蔵された検出回路が発生器を停止します。
- PEM技術により、腐食性の強い液体を使う必要がなくなります。
メンテナンス
- 必要に応じて脱イオン水を加えます
- 6カ月ごとにフィルターを交換します。
- 6カ月ごとに水和ポンプを交換します。
- 乾燥剤カートリッジは、色がベージュから透明に変わったら交換します。
仕様
- 出口純度:99.9995%
- 出口圧力:10~100 psig
- 出口接続金具:1/8インチ圧縮
- 電源要件:110~230 V (50~60 Hz)
- 出荷重量:40 lb (18 Kg) 乾燥
- 寸法(高さx幅x奥行き):17.12インチx 13.46インチ x 17.95インチ (43.48 cm x 34.19 cm x 45.6 cm)
マーク
- CE承認済み
- ULリスト済み
- CSA規格認定取得済み
- IEC 1010認定済み
- OSHAとNFPAの要件を満たしています
法的情報
Parker is a registered trademark of Parker Hannifin
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ