現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
AC/DC入力
28 V
包装
pkg of 1 unit
H × W × D
32 cm (12.6 in.) × 17 cm (6.7 in.) × 17 cm (6.7 in.)
適合性
for use with AFS®
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with RiOs™ Essential
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
自動殺菌モジュール(ASM)は、水システム精製付属品で、細菌の成長と増殖を抑制し、貯水タンクの内表面におけるバイオフィルム形成を予防するようデザインされています。
ASMデバイスには、殺菌UVランプ(254 nmでUV発光)が含まれています。
RiOs™/Elix®/AFS® Essential水精製システムで使用します。
ASMデバイスには、殺菌UVランプ(254 nmでUV発光)が含まれています。
RiOs™/Elix®/AFS® Essential水精製システムで使用します。
アプリケーション
ASMは細菌の増殖を防ぎます。高品質純水(タイプ2/3)を最適に保存するために使用します。
特徴および利点
- 自動 UV 照射により、細菌レベルが低下します。
- 定期的な化学消毒の必要性がなくなるか、大幅に軽減されます。
- オプションの水検出機能により、水漏れを防止します。
- PE タンクの上部に設置され、給水システムに接続された ASM は、254 nm での定期的な UV 光放射を管理します。
- ASM は、経時的な水質悪化のリスクを低下させます。
その他情報
使用方法
生物保持:細菌
作用機序:UV
用途:生化学および製薬実験室
使用目的:純水製造
使用方法:本品は、殺菌UVランプを照射した水を供給します。パッケージに含まれている「ユーザーマニュアル:自動消毒モジュール」の「ASMの設置」の章を参照してください。
保管について:乾燥した場所に保管してください。
廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
生物保持:細菌
作用機序:UV
用途:生化学および製薬実験室
使用目的:純水製造
使用方法:本品は、殺菌UVランプを照射した水を供給します。パッケージに含まれている「ユーザーマニュアル:自動消毒モジュール」の「ASMの設置」の章を参照してください。
保管について:乾燥した場所に保管してください。
廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13