27560U
27560-U
¥62,000
1 of 10
Supelco
27326
スクリューキャップ(オープントップ)、9 mmネジ、ライナー付き
27329
ABC Vial™, 2 mL (バイアルのみ)
Z188808
Black plastic caps
29320-U
認証ポリプロピレン結合キャップ、セプタム付、100個入り
29315-U
29047-U
27052
スクリューキャップ, ポリプロピレン製, 穴開き
27163
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り
64715
Screw Top Mini Flask with Hole Cap and Septum
29051-U
PTFE/silicone/PTFE septumclear cap
closure type clear polypropylene hole cap
pkg of 1000 ea
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
HPLC/GCカラム・溶媒・TLC・クロマト用担体
分析用バイアル
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.