Merck
27312
Supelco
クリンプトップ微量バイアル(8 mmシールが必要)
volume 0.6 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 30 mm , conical, pkg of 200 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 EA
¥38,700
¥38,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 EA
¥38,700
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥38,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
amber glass vial
glass
特徴
closure type crimp top vial
包装
pkg of 200 ea
外径 × H
7 mm × 30 mm , conical
容量
0.6 mL
フィッティング
thread for 8 mm
適合性
for use with Agilent/HP 7673A, Series I, II
for use with PTFE support sleeve 27316
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Use with:
Agilent / HP (not 1090A) PU 4247
Autometric 4100 Shimadzu AOC-14/1400
Beckman 501/502/507 SIL 6B/9A/LC-1
Dani ALS 86.80 Spark Promis
LDC Marathon, Promis Spectra-Physics
PerkinElmer Integral 4000
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)