戻る
クリンプトップ微量バイアル(8 mmシールが必要)
Products
製品区分
vials (1)
ブランド
Supelco (1)
OD(mm)
量(mL)
適合性
施栓系の種類
色
バイアルボトルの材質
バイアルボトルの色
容量
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
27312
クリンプトップ微量バイアル(8 mmシールが必要),
volume 0.6 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 30 mm , conical, pkg of 200 ea