安全性情報
27189
Supelco
セプタム、障壁、pkg 100
barrier (aluminum faced silicone), diam. × thickness 20 mm × 0.100 in., pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
barrier (aluminum faced silicone)
詳細
aluminum/silicone
septum type: Barrier
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
8 mm
直径×厚み
20 mm × 0.100 in.
適合性
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sofia El Manouni El Hassani et al.
Metabolomics : Official journal of the Metabolomic Society, 16(10), 112-112 (2020-10-11)
Headspace gas chromatography-mass spectrometry (HS-GC-MS) is widely considered the gold standard of quantitative fecal VOC analysis. However, guidelines providing general recommendations for bioanalytical method application in research and clinical setting are lacking. To propose an evidence-based research protocol for fecal