メーカー/製品名
Shimadzu 221-41444-01 (OEM)
L × 外径 × 内径
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
適合性
technique used for General purpose
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
キャピラリー注入ポート用の不活性化(シラン化)されたガラス製入口の裏張り。
- Shimadzu(17A)[SPL-17注入器]に適合します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)