Merck
2633625
Supelco
インレットライナー、スプリットレス型、直線デザイン
pkg of 25 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115719
包装
pkg of 25 ea
L × 外径 × 内径
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリー注入ポート用の不活性化(シラン化)されたガラス製入口の裏張り。
  • Shimadzu(17A)[SPL-17注入器]に適合します。
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート