2632705
¥29,000
出荷可能日2025年4月25日詳細
1 of 10
Supelco
2878605-U
インレットライナー、スプリット/スプリットレス型、直線 FocusLiner™デザイン(ウール充填)
2048605
インレットライナー(スプリット/スプリットレス、直線デザイン、ウール充填)
2048625
2047805
インレットライナー、スプリット/スプリットレス型、シングルテーパーデザイン(ウール充填)
2631005
2632725
21003-U
インレットライナーO-リング
2879905-U
インレットライナー、スプリット/スプリットレス型、シングルテーパ FocusLiner™デザイン(ウール充填)
1.09438
Buffer solution
2877605-U
packed (deactivated glass wool)
pkg of 5 ea
95 mm × 5.0 mm × 3.0 mm
technique used for Dirty samples
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
GCカラム・アクセサリー・GC担体
HPLC/GCカラム・溶媒・TLC・クロマト用担体
分析化学
Danger
Carc. 1B Inhalation
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
2632705:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.