Merck
2632725
Supelco
インレットライナー(スプリット/スプリットレス、直線デザイン、ウール充填)
pkg of 25 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 PKG
¥107,000
¥107,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 PKG
¥107,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115719
¥107,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 25 ea
L × 外径 × 内径
95 mm × 5.0 mm × 3.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリー注入ポート用の不活性化(シラン化)されたガラス製入口の裏張り。
  • Shimadzu(17A)[SPL-17注入器]に適合します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)