Merck
25430
Supelco
SPB®-624キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
別名:
SPB-624、30m、0.53mm、3.0μm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥110,000
¥110,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥110,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
¥110,000
Check Cart for Availability
物質
fused silica
認証
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
パラメーター
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
44
df
3.00 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.53 mm
アプリケーション
environmental
food and beverages
pharmaceutical
カラムタイプ
capillary intermediate polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
用途:このカラムは、特に分離、効率、および低ブリードを目標にして試験されています。これは、環境試料から揮発性のハロゲン化、非ハロゲン化、および芳香族混入物をパージ/トラップ分析するために設計されています。
USPコード:このカラムは、USP G43の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • 独自技術
温度限界:
  • ≤内径0.32 mm:室温以下~250°C(等温またはプログラム温度)
  • ≥内径0.53 mm:室温以下~230°C(等温またはプログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)