物質
fused silica
パラメーター
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
125
df
0.50 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Bonded; base-modified poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary non-polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
用途:このカラムは、アミンやその他の塩基性検体の分析用に設計されています。
USPコード:なし
相:
USPコード:なし
相:
- 結合済み
- 塩基変性ポリ(5%ジフェニル/95%ジメチルシロキサン)
- ≤内径0.32 mm:-60°C~320°C(等温またはプログラム温度)
- ≥内径0.53 mm、<2 μm:-60°C~320°C(等温またはプログラム温度)
- 内径≥0.53 mm、≥2 μm:-60°C~260°C(等温)または280°C(プログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
この製品を見ている人はこちらもチェック
Screening Procedure for 21 Amphetamine-Related Compounds in Urine Using Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography-Mass Spectrometry.
Battu C
Journal of Chromatographic Science, 36 (1), 1-7 (1998)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)