Merck
24105-U
Supelco
SP®-2331キャピラリーGCカラム
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.20 μm
別名:
SP-2331、60m、0.20μm、0.32mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥264,000
¥264,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥264,000
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
¥264,000
Check Cart for Availability
物質
fused silica
認証
suitable for EPA 1613
パラメーター
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
400
df
0.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.32 mm
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
カラムタイプ
capillary highly polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
用途:ダイオキシン、特にテトラクロロベンゾダイオキシン(TCDD) 異性体の分析用に試験された高極性のシアノシロキサンカラム。相が安定しているため、最高温度は非結合シアノシロキサンカラムよりわずかに高くなっています。
USPコード:なし
:
  • 安定化済み
  • 独自技術
温度限界:
  • 室温以下~275°C(等温またはプログラム温度)
アプリケーション
SP®-2331 GC カラムは、1~8個の塩素が置換したポリクロロジベンゾジオキシンやポリクロロジベンゾフランの分析のための、質量選択的検出が可能な高分解能ガスクロマトグラフィーに使用できます。[1]
法的情報
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vyacheslav N Fishman et al.
Journal of chromatography. A, 1139(2), 285-300 (2006-12-13)
The applicability of 13 different GC columns (Agilent HP-5MS, Restek Rtx-5MS, Rtx-Dioxin2, Supelco Equity 5, SP-2331, Varian VF-5MS, CP-Sil 8 CB LowBleed/MS, J&W Scientific DB-5, DB-225, DB-XLB, DB-5MS, Phenomenex ZB-5MS, and ZB-5UMS) for US Environmental Protection Agency (EPA) methods 1613b
The determination of chlorinated biphenyls, chlorinated dibenzodioxins, and chlorinated dibenzofurans by GC-MS.
Karlheinz B
Journal of High Resolution Chromatography, 15 (4), 260-270 (1992)
Anna Malmvärn et al.
Environmental science & technology, 39(21), 8235-8242 (2005-11-22)
Polybrominated dibenzo-p-dioxins (PBDDs) are known to be formed as byproducts in connection with the manufacture and combustion of products containing brominated flame retardants. However, to date little is known about the occurrence of PBDDs in biological samples. The aim of
Lan Do et al.
Journal of chromatography. A, 1347, 137-145 (2014-05-13)
Principal component analysis (PCA) was applied for evaluating the selectivity of 22 GC columns for which complete retention data were available for the 136 tetra- to octa-chlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and dibenzofurans (PCDFs). Because the hepta- and octa-homologues are easy to
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.