Merck
23393-U
Supelco
TDチューブ用ステンレス製スプリング
greener alternative
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥24,000
¥24,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥24,000
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥24,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
包装
pack of 100 ea
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)