Merck
23233
Supelco
保存用褐色ボトル
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, bottle only, pkg of 12 ea
別名:
スクリューキャップ褐色ボトルのみ、60 mL専用、12本入り
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
amber glass bottle
特徴
closure type screw top bottle
包装
pkg of 12 ea
外径 × H
38 mm × 95 mm
容量
60 mL
フィッティング
thread for 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. I was wondering if the product 23233 has a PTFE liner as it does not specify the exact item.
    1 回答
    1. This product is not supplied with a cap. The image provided on the product page is representative only. See the links below for caps with PTFE liners that would be suitable for this bottle:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/27022
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z164313