Merck
23234
Supelco
保存用褐色ボトル
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, bottle only, pkg of 12 ea
別名:
スクリューキャップ褐色ボトルのみ、120 mL専用、12本入り
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥4,710
¥4,710
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥4,710
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥4,710
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
物質
amber glass bottle
特徴
closure type screw top bottle
包装
pkg of 12 ea
外径 × H
49 mm × 114 mm
容量
120 mL
フィッティング
thread for 22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Amber storage bottles (volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread 22-400, bottle only) are primarily used to protect the stored sample from sunlight. Oxidation of various oils is prevented when packaged in amber glass bottles.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)