Merck
23164
Supelco
Thermogreen® LB-2 セプタム 固形ディスク
diam. 11 mm ( 7/16), pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥273,000
¥273,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥273,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115718
¥273,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 1000 ea
直径
11 mm ( 7/16)
適合性
for use with Agilent/HP 5880, 5890, 6850, 6890
for use with PerkinElmer Sigma series, 900, 990, 8000, AutoSystem, Clarus 500
for use with Varian 1078, 1079
for use with Varian SPI
for use with Varian capillary injectors
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
元のThermogreen LB-1セプタムの改良版です。
  • ブリードは、広い温度範囲(100°C~350°C)にわたって著しく低く抑えられています。
  • すでに調整済みのため、すぐに使用できます。
  • ニードルは、穿通が容易で高い破裂耐性を持っています(オートサンプラーに最適です)。
  • Supelco社独自のゴムの組成です。
法的情報
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Hook, Gary L., et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21, 534-543 (2002)
Elefteria Psillakis et al.
Chemosphere, 54(7), 849-857 (2003-11-26)
The sonochemical degradation of aqueous solutions containing low concentrations of six phthalate esters at an ultrasonic frequency of 80 kHz has been investigated. Ultrasonic treatment was found capable of removing the four higher molecular mass phthalates (di-n-butyl phthalate, butylbenzyl phthalate
Elefteria Psillakis et al.
Journal of chromatography. A, 999(1-2), 145-153 (2003-07-30)
A simple and efficient liquid-phase microextraction (LPME) technique using a hollow-fibre membrane, in conjunction with gas chromatography-mass spectrometry has been developed for the extraction and analysis of six phthalate esters in water samples. Parameters such as extraction solvent, agitation of
Robert L. Grob, PhD, Eugene F. Barry, PhD
Modern Practice of Gas Chromatography, 471-472 (2004)
Effect of periods of non-use on biofilter performance.
Martin, F. Jason, and Raymond C. Loehr.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 46, 539-546 (1996)