Merck
22590-U
Supelco
Supeltex M-2 Double-Tapered Ferrule
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm to like I.D. column, pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.54
特徴
ferrule type double-tapered
包装
pkg of 2 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
内径
0.8 mm
適合性
0.53 mm to like I.D. column
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 最高温度:350°C
  • 材質:DuPont製VESPEL SP-1(100%ポリイミド)
  • 特徴:高い再利用可能性。
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)