Merck
22489
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥12,300
¥12,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥12,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
¥12,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 10 ea
内径
0.8 mm
適合性
0.53 mm Column I.D.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴:指で締めた後、さらに1/4回転させて密封します。高い再利用可能性。金属やガラスに固着しません。
材質:DuPont製VESPEL SP-21(85%ポリイミド、15%グラファイト)
最高温度:
400°C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.[1]
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)