Merck
22487-U
Supelco
Supeltex M-2A Packed Column Ferrule, 1/16 in. Column O.D.
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. column, pkg of 10 ea
別名:
GC column ferrule 1/16 in. (10 pk)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥12,700
¥12,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥12,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
SB.54
¥12,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 10 ea
最高温度
400 °C
内径
1/16 in.
適合性
1/16 in. O.D. column
関連するカテゴリー
詳細
特徴:指で締めた後、さらに1/4回転させて密封します。高い再利用可能性。金属やガラスに固着しません。
材質:DuPont製VESPEL SP-21(85%ポリイミド、15%グラファイト)
最高温度:
400°C
Ferrules are suitable for the attachment of the column and other glass components to the system. Flexible graphite ferrules withstand high temperatures and are capable of compression.[1]
アプリケーション
Supeltex M-2A vespel-ferrules were suitable for closing the opening of sorption tubes to prevent the layers from mixing during determination of concentrations of volatile hydrocarbons in air samples.[2]
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The influence of sampling methods and different gas chromatographic systems on the determination of concentrations of volatile hydrocarbons in air samples.
Juszkiewicz, A., and B. Kijak
Polish Journal of Environmental Studies, 8, 389-394 (1999)
Walter Jennings
Gas Chromatography with Glass Capillary Columns (2012)