包装
pkg of 10 ea
内径
1.2 mm
適合性
0.50-0.75 mm Column I.D.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特徴:指で締めた後、さらに1/4回転させて密封します。高い再利用可能性。金属やガラスに固着しません。
材質:DuPont製VESPEL SP-21(85%ポリイミド、15%グラファイト)
最高温度:400°C
材質:DuPont製VESPEL SP-21(85%ポリイミド、15%グラファイト)
最高温度:400°C
法的情報
以下の用途に設定されています
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)