22406
¥5,940
出荷可能日2025年4月14日詳細
1 of 10
22668-U
Swagelok®フィッティングキット
22114
Fine Metering Valve
22014
ナット、フロントフェラル、バックフェラルのセット
22713
Swagelok® Miniature Quick Connect Body Assembly
22138-U
On/Off 絞り弁
22035-U
プラグ
22066
NPTおすネジ接続コネクター
22020-U
Swagelok® Tee
22139-U
54417
Rheodyne® 3-way Valve, 7030
pkg of 2 ea
active air sampling: suitable
air monitoringenvironmentalindustrial hygiene
エアーモニタリング装置・チューブ
分析化学
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 3
Supelco
20384
グラスウール
1.04086
Glass wool
95670
m-キシレン