Merck
Z125318
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 3.2 mm (1/8 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥7,073
¥7,073
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥7,073
About This Item
UNSPSCコード:
27121703
NACRES:
NB.35
¥7,073
Check Cart for Availability
特徴
for tubing o.d. 3.2 mm (1/8 in.)
メーカー/製品名
Ace Glass 1171003
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For use in place of O-rings on threaded glassware.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)