Merck
20988
Supelco
Tenax® TA
O.D. × L 1/2 in. × 7 in., glass TD tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
製品20988は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
glass TD tube
認証
EPA TO-1,IP-1B
包装
pkg of 1 ea
外径 × L
1/2 in. × 7 in.
アプリケーション
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with Tekmar®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hanjing Yang et al.
Nature communications, 11(1), 632-632 (2020-02-02)
APOBEC3G, a member of the double-domain cytidine deaminase (CD) APOBEC, binds RNA to package into virions and restrict HIV-1 through deamination-dependent or deamination-independent inhibition. Mainly due to lack of a full-length double-domain APOBEC structure, it is unknown how CD1/CD2 domains