戻る
General Purpose Copper Tubing
Products
製品区分
tubing (2)
ブランド
Supelco (1)
OD(mm)
技法
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
20520-U
General Purpose Copper Tubing,
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
表示
価格を表示
20522
General Purpose Copper Tubing,
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)