安全性情報
502839
Stainless Steel Tubing Kits
O.D. × I.D. 1/16 in. × 0.005 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32119290
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
stainless steel
外径 × 内径
1/16 in. × 0.005 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ready-to-use lengths. Each kit contains ten 5 cm and ten 10 cm pieces of 1/16 in. tubing.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)