Merck
20441
Supelco
GR-2 Septa
diam. 10 mm ( 13/32 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥10,700
¥10,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥10,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
¥10,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 100 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
直径
10 mm ( 13/32 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この安価な灰色のシリコーンゴム製セプタムは、日常の等温用途に設計されています。50°C~200°Cの入口温度で使用します。
アプリケーション
GR-2 silicon rubber septa maybe fitted to make a gas-tight seal between the glass opening and the steel gas fitting.[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H2 production from marine and freshwater species of green algae during sulfur deprivation and considerations for bioreactor design.
Kari S.
International Journal of Hydrogen Energy, 33 (2), 511-521 (2008)