Merck
Z278440
Ace 交換用セプタム
thickness × O.D. 3 mm × 20 mm, fits 14/10 cap
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥14,330
¥14,330
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥14,330
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥14,330
Check Cart for Availability
特徴
fits 14/10 cap
メーカー/製品名
Ace Glass 8787-42
厚さ× 外径
3 mm × 20 mm
詳細
Septa are PTFE-faced silicone rubber.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)