安全性情報
20418
Supelco
三層ディスクセプタム
diam. 12.5 mm ( 1/2 in.), pack of 12
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥6,260
¥6,260
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥6,260
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
¥6,260
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
包装
pack of 12
メーカー/製品名
Hamilton 76006
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
直径
12.5 mm ( 1/2 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このセプタムは、外側の硬い層の間にシリコーンゴム製の柔らかい層を挟み込んでいます。200°CまでのGC入口温度で使用します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)