Merck
150690
Supelco
ヨウ素 溶液
0.05 M, for 3S adapter technology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
I2
CAS番号:
分子量:
253.81
Beilstein:
3587194
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141916
製品150690は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Redox Reactions
濃度
0.04950-0.05050 M
0.05 M
テクニック
titration: suitable
容量
1 L
1000 mL
SMILES記法
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChI Key
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3S - Safe, Smart, Secure
An intelligent packaging solution protected with originality seal.
Reagent information is transferred via RFID from reagent bottle to titrator.
3S reagents are compatible only with the Metrohm Omnis titration platform.
Please see here SigmaAldrich.com/3S
その他情報
Once the bottle is opened, storage time is limited.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
150690-RSAMPLE:
150690-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1