安全性情報
13192-U
Supelco
Dowex Marathon A OH型
pkg of 100 g
別名:
Dowex Marathon A OH型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.52
詳細
formerly Dowex Marathon A hydroxide
フォーム
beads
クロスリンク
8‑10 % cross-linked
包装
pkg of 100 g
湿度
60-72%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
quaternary amine
粒径
23-27 mesh
560-660 μm
キャパシティ
1.0 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dowex Marathon A is a strong basic anionic Type I exchange gel resin with trimethylamine as functional group.[1] Dowex Marathon A is a heterogeneous catalyst made of styerenedivinylbenzene copolymer.[2]
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
13192-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Dissolved organic matter removal and disinfection byproduct formation control using ion exchange
Tan, Yongrui, et al.
Desalination, 176, 189-200 (2005)
Synthetic route to a benzooxazole derivative with heparanase inhibitory activity
Da Pieve, Chiara, Pravin Patel, and Sotiris Missailidis
Synthetic Communications, 40, 518-522 (2010)
The synergistic effect of alcohol mixtures on transesterification of soybean oil using homogeneous and heterogeneous catalysts
Kim, M., et al.
Applied Catalysis A: General, 378, 134-143 (2010)