安全性情報
06466
Supelco
Amberlite IRA402 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥26,000
¥26,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥26,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
¥26,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
Amberlite IRA402 塩化物フォーム, chloride form
詳細
strongly basic
フォーム
beads
パラメーター
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
湿度
49-60%
テクニック
LPLC: suitable
損失
~55% loss on drying, 110 °C
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
quaternary ammonium functional group
粒径
20-25 mesh
600-750 μm
使用pH
0-14
キャパシティ
1.2 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水質を調節し、弱酸性汚染物を除去するための強塩基性(I型)陰イオン交換樹脂です。化学的にはアンバーライトIRA400と同じですが、架橋が少ないため、高分子有機物の拡散速度が改善されています。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
06466-BULK:
06466-250G:
06466-1KG:
06466-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)