¥25,500
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
stainless steel column
パラメーター
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
2.0 ft (0.61 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
40/60 Carboxen-1000 support
マトリックス活性基
none phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with General Configuration
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガラスの不活性を必要としない、要求が緩い用途には経済的なステンレス鋼製カラムを選択します。このカラムは一般的な構成を取っているため、注意深く曲げるとほとんどの装置に適合します。
Packed column made up of stainless steel are basically employed when higher carrier gas flow rates are employed as they can sustain elevated pressure. Stainless steel columns are usually washed with dilute hydrochloric acid, then with water followed by methanol, acetone, methylene dichloride and n-hexane in order to remove any corrosion products and traces of lubricating agents.[1]
アプリケーション
Carboxen 1000 packed in a stainless steel column maybe used in the anaerobic chamber for conductance of research with methanogenic archaea.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
12370-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Archaea: A Laboratory Manual: Methanogens.
Robb FT, et al.
Science, 28-30 (1994)
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 102-108 (1997)