Merck
13130-U
Supelco
金属性充填 GCカラム (一般型)
phase none, matrix 45/60 Molecular Sieve 5A support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel column
メーカー/製品名
Agilent
パラメーター
0-300 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
マトリックス
45/60 Molecular Sieve 5A support
マトリックス活性基
none phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with General Configuration
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
In packed columns, the carrier gas percolates through the porous bed. In a packed column, separation is achieved by moving the solutes apart. Packed columns are made up of two main materials; stainless steel and Pyrex glass. Metal packed columns are more suitable for long and high carrier gas flow rates to tolerate the elevated pressures. Molecular sieves are three-dimensional framework structure that forms pores of molecular dimensions. The pores adsorb molecules which fit closely inside the pores and exclude molecules that are large. Zeolites are subset of molecular sieves. Molecular sieves are used as adsorbents, gas separations, oil refining and many diverse areas. X-ray diffraction, transmission electron microscopy, and pore size analysis confirmed that molecular sieves consisted of a three-dimensional regular array of uniform mesopores which was 3 nm in diameter.
ガラスの不活性を必要としない、要求が緩い用途には経済的なステンレス鋼製カラムを選択します。このカラムは一般的な構成を取っているため、注意深く曲げるとほとんどの装置に適合します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
13130-U:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of highly ordered carbon molecular sieves via template-mediated structural transformation.
Ryoo
The Journal of Physical Chemistry B, 103, 7743-7746 (1999)
Introduction to Zeolite Molecular Sieves
Jiri Cejka, Herman van Bekkum, A. Corma, F. Schueth
Studies in Surface Science and Catalysis, 168 (2007)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)