安全性情報
10477-U
Supelco
Carboxen® Carbon Adsorbent
matrix Carboxen® 1000, 40-60 mesh, bottle of 50 g
別名:
carbon adsorbent, GCB, 60-80 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥394,000
¥394,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥394,000
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
SB.54
¥394,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Carboxen®吸着剤, matrix Carboxen® 1000, 40-60 mesh, bottle of 50 g
製品種目
Carboxen®
フォーム
powder
包装
bottle of 50 g
テクニック
LPLC: suitable
表面積
~1200 m2/g
Matrix
Carboxen® 1000
マトリックス活性基
carbon
粒径
40-60 mesh
ポアサイズ
~0.16 cm3/g mesoporosity
~0.25 cm3/g macroporosity
~0.44 cm3/g microporosity
~10-12 Å pore diameter
密度
~0.50 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Carboxensは、ポリマー前駆体から設計された高度に設計された合成炭素吸着剤です。これらの粒子は樹脂のように塑性変形することも、活性炭のように微粒子を生成することもありません。これらの物質は乾燥させて出荷・保管されます。これらの誘導体化樹脂は、低分子不純物と高分子不純物を除去するための幅広い精製用途に役立ちます。気相精製および液相精製に使用されます。例としては、医薬品有効成分(API)からの均一触媒の除去、mAbからの宿主細胞タンパク質などの生化学精製における高リスク不純物、有毒重金属の除去、塩素化分子の精製、抽出物や浸出物の除去などが挙げられます。テーパー状の細孔により、吸着および脱着に関する熱力学特性と速度論的特性が改善されています。Carboxensは、細孔構造(ミクロ、メソ、マクロ)の相対的な割合、表面積、および表面pHが異なります。
アプリケーション
  • Evaluation of selected solid adsorbents for passive sampling of atmospheric oil and natural gas non-methane hydrocarbons: This study assesses different adsorbents including Carboxen for capturing non-methane hydrocarbons in the air, crucial for environmental monitoring and regulatory compliance (Helmig et al., 2022).
  • Application of Thin-Film Microextraction to Analyze Volatile Metabolites in A549 Cancer Cells: Discusses the application of Carboxen adsorbents in microextraction techniques for analyzing volatile compounds from cancer cells, demonstrating its utility in medical research and diagnostics (Filipiak et al., 2021).
  • Analysis of volatile organic compounds in indoor environments: The study uses Carboxen adsorbents for sampling and analysis of indoor air pollutants through gas chromatography, highlighting its application in improving indoor air quality and health (Veenaas et al., 2020).
  • New approach to resolve the humidity problem in VOC determination in outdoor air samples: This research addresses challenges in using Carboxen adsorbents for environmental VOC sampling, emphasizing improvements in the accuracy of air quality assessments (Maceira et al., 2017).
  • Measurement of breakthrough volumes of volatile chemical warfare agents on a poly(2,6-diphenylphenylene oxide)-based adsorbent: This paper evaluates the efficiency of Carboxen adsorbents in capturing chemical warfare agents, indicating its potential in security and environmental protection applications (Kanamori-Kataoka et al., 2015).
特徴および利点
特徴および利点:
  • 球状
  • 硬い(ボールパン硬度>98%)
  • 400°Cまで安定
  • 高純度
  • 梱包が簡単
  • 全pH範囲にわたって安定
  • 背圧なし
  • 浸透圧ショック安定性が高い
  • テーパー状の細孔(マクロからメソ、ミクロまで)
その他情報
詳細はこちらをご覧ください:特殊炭素吸着剤
法的情報
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
10477-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Applications of Solid Phase Microextraction.
Pawliszyn J.
Science, 64-65 (1999)
Louise Urruty et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(11), 3129-3136 (2002-05-16)
To provide an efficient and running analytical tool to strawberry plant breeders who have to characterize and compare the aromatic properties of new cultivars to those already known, a HS-SPME/GC-MS analysis method has been coupled with a statistical treatment method
Noushin Rastkari et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 877(14-15), 1568-1574 (2009-04-28)
Carbon nanotubes (CNTs) are a kind of new carbon-based nano-materials which have drawn great attention in many application fields. The potential single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) as solid-phase microextraction (SPME) adsorbents for the preconcentration of environmental pollutants have been investigated in
Julien Januszkiewicz et al.
Journal of chromatography. A, 1195(1-2), 16-24 (2008-05-23)
A headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) method was developed using experimental designs to quantify the flavor of commercial Cheddar cheese and enzyme-modified Cheddar cheese (EMCC). Seven target compounds (dimethyl disulfide, hexanal, hexanol, 2-heptanone, ethyl hexanoate
Frank Sporkert et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 772(1), 45-51 (2002-05-23)
A new and in part automated headspace solid-phase microextraction method for quantitative determination of the highly toxic rodenticide fluoroacetic acid (FAA) in serum and other biological samples has been developed. FAA and deuterated acetic acid (internal standard) were extracted from
資料
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.