製品名
Carbopack™吸着剤, matrix Carbopack™ Y, 60-80 mesh, bottle of 10 g
フォーム
granular
包装
bottle of 10 g
テクニック
LPLC: suitable
表面積
~24 m2/g
Matrix
Carbopack™ Y
マトリックス活性基
carbon
粒径
60-80 mesh
ポアサイズ
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
密度
~0.38 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 顆粒状
- 砕けやすい
- C3-C20+ n-アルカンに対する分析物サイズの分子に使用
- 疎水性(高湿度環境で使用可)
一般的にGCB吸着剤の吸着強度はカーボンモレキュラーシーブ(CMS)と比較して弱く、球状グラファイト化ポリマーカーボン(SGPC)と同程度です。弊社のCarbopack製品はGCB吸着剤です。
- 粒子は40メッシュ以下
- チャネリングを避けるには40/60メッシュをお使いください(20/40メッシュのCarbotrap®吸着剤で認められた場合)。
- その他の用途にはメッシュの細かいもの(60/80、80/100など)をお使いください。
- 圧力損失を調節できる用途であれば、利用可能な最小の粒径をお使いください。
弊社特製のカーボン吸着剤のさらに詳しい情報につきましては、sigma-aldrich.com/carbonをご確認ください。
法的情報
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
10462:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ