物質
316 stainless steel tube (316 stainless steel TD tube (Deactivated w/Supelcoat TD))
認証
EPA 325B (Fenceline Monitoring for benzene)
詳細
Barcode Label w/unique number
特徴
preconditioned
包装
pkg of 10 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
TDU管外径 × L
1/4 in. (6.35 mm) × 3.5 in. (89 mm)
表面積
~100 m2/g
Matrix
Carbopack™
アプリケーション
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling passively with diffusive endcaps
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特徴および利点
法的情報
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
28666-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ