Merck
04461
Supelco
Dinitramine
reference material
別名:
3-Diethylamino-2,4-dinitro-6-trifluoromethylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13F3N4O4
CAS番号:
分子量:
322.24
Beilstein:
2822138
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)c1c(cc(c(N)c1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H13F3N4O4/c1-3-16(4-2)9-7(17(19)20)5-6(11(12,13)14)8(15)10(9)18(21)22/h5H,3-4,15H2,1-2H3
InChI Key
OFDYMSKSGFSLLM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
04461-BULK:
04461-100MG:
04461-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)