Merck
すべての画像(12)
主要文書
安全性情報
ZRB05665
Sigma-Aldrich
抗βカテニン抗体 クローン3J7 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
カテニンβ-1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
¥23,460
出荷予定日2025年3月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ICC
IHC (p)
WB
クローン:
3J7, recombinant monoclonal
monoclonal
化学種の反応性:
human, mouse
citations:
テクニック:
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
¥23,460
出荷予定日2025年3月25日
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3J7, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 85.5 kDa
observed mol wt ~85 kDa
化学種の反応性
human, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... , PRO2286(1499)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン3J7はβカテニンを検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。アイソフォーム1のN末端領域内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトβ-カテニンのN末端領域に由来する100個のアミノ酸に対応するGST/Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、NIH/3T3細胞ライセート中のβ-カテニンが検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HUVEC細胞およびA431細胞のβ-カテニンが検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト膵臓組織切片のβ-カテニンが検出できます。
抗β-カテニン クローン3J7 ZooMAb(カタログ番号:ZRB05665)は、β-カテニンを検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
カテニンβ-1(UniProt:P35222;β-カテニンとしても知られる)は、ヒトのCTNNB1(CTNNB、OK/SW-cl.35、PRO2286としても知られる)遺伝子(Gene ID:1499)によってコードされています。カテニンβ-1は、細胞間接着とWnt介在性転写活性化に関与する基本的なWntシグナル経路の重要下流成分です。Wnt非存在下でカテニンβ-1はAXIN1、AXIN2、APC、CSNK1A1、およびGSK-3βと複合体を形成し、N末端セリンおよびトレオニン残基のリン酸化を促進し、続いてカテニンβ-1はプロテアソームにより分解されます。Wntリガンド存在下でカテニンβ-1はユビキチン化されずに核内に蓄積し、核内でTCF/LEFファミリーの転写因子に対するコアクチベーターとして働き、Wnt応答遺伝子の活性化を引き起こします。セリン23のO-グリコシル化は、カテニンβ-1の核局在と転写活性を低下させると報告されています。Wnt/β-カテニンシグナル伝達は、胚性幹細胞(ESC)の多能性と分化に必須であることが示されています。ESCでは、β-カテニンはEzh2メチルトランスフェラーゼによってリジン49がトリメチル化され、このトリメチル化型はニューロン分化遺伝子Sox1およびSox3を抑制します。CTNNB1遺伝子の変異は、大腸がん、髄芽腫、卵巣がんの原因となることが示されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Hoffmeyer, K., et al. (2017). Cell Reports 18(12); 2815-2824)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、30 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB05665-25UL:
ZRB05665-4X25UL:
ZRB05665-2X25UL:
ZRB05665-3X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)