Merck
1357067
USP
Leflunomide Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-Methylisoxazole-4-(3-trifluoromethyl)carboxanilide, 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥180,000
¥180,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥180,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9F3N2O2
CAS番号:
分子量:
270.21
Beilstein:
1083122
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥180,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
leflunomide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(C1=C(C)ON=C1)NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-3-8(5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
KBFQQKBZIFSAMY-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Leflunomide Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1357067-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)