安全性情報
04-953
Sigma-Aldrich
抗phospho-Smad2(Ser465/467)抗体、クローンA5S、ウサギモノクローナル
culture supernatant, clone A5S, Upstate®
別名:
Anti-Anti-CHTD8, Anti-Anti-JV18, Anti-Anti-JV18-1, Anti-Anti-LDS6, Anti-Anti-MADH2, Anti-Anti-MADR2, Anti-Anti-hMAD-2, Anti-Anti-hSMAD2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A5S, monoclonal
交差性
human, zebrafish, mouse, canine
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer465/pSer467)
遺伝子情報
human ... SMAD2(4087)
詳細
SMAD2またはMothers against decapentaplegicホモログ2は、その名前が示すようにショウジョウバエ遺伝子:「Mothers against decepentaplegic」のホモログであるポリペプチドです。SMADファミリーのタンパク質の一つであり、TGFbスーパーファミリーの調節因子に属します。SMAD2は、その他の多くのTGFbファミリーメンバーと同じように細胞シグナル伝達に関与します。SMAD2は、アクチビンとTGFbのシグナルを調節します。これは、受容体活性化のためのSMADアンカー(SARA)と相互作用します。リガンドの結合によって、SMAD2タンパク質のリン酸化、SARAからの解離、およびSMAD4との結合が生じます。その後、核に移行して他のタンパク質と複合体を形成し、転写因子として作用します。SMAD2は、受容体調節SMAD(R-SMAD)であり、骨形成タンパク質1型受容体キナーゼによって活性化されます。
特異性
リン酸化Smad2を認識します。Smad3との交差反応はありません。
配列相同性に基づいてアフリカツメガエルと交差反応すると予測されます。
免疫原
ヒトSmad2のアミノ酸[pS]M[pS]周囲部位のSer465/467に対応するKLH結合合成ペプチド
アプリケーション
抗リン酸化Smad2(Ser465/467)抗体、クローンA5S(ウサギモノクローナル抗体)を用いたリン酸化Smad2(Ser465/467)の検出は、WBで機能することが示されています。
品質
イムノブロット分析で常に評価されています。
ターゲットの説明
55-60 kDa
関連事項
先発品:05-953
アナリシスノート
コントロール
HL60細胞ライセート、TGFaで処理したHepG2細胞、またはTGFで処理したHepG2細胞β
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
04-953:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oddrun Elise Olsen et al.
PloS one, 12(11), e0187349-e0187349 (2017-11-22)
Purified recombinant proteins for use in biomedical research are invaluable to investigate protein function. However, purity varies in protein batches made in mammalian expression systems, such as CHO-cells or HEK293-cells. This study points to caution while investigating effects of proteins
Linjia Jiang et al.
The Journal of experimental medicine, 215(5), 1337-1347 (2018-04-20)
Cell cycle quiescence is critical for hematopoietic stem cell (HSC) maintenance. TGF-β signaling in bone marrow niche has been identified in regulating HSC quiescence; however, the intrinsic regulatory mechanisms remain unclear. This study reports that Shp-1 knockout HSCs have attenuated
Amrita Chatterjee et al.
Cancer letters, 360(2), 134-140 (2015-02-11)
The mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) is a critical regulator of G1 cell cycle progression. Two key substrates of mTORC1 are ribosomal subunit S6 kinase (S6K) and eukaryotic initiation factor 4E (eIF4E) binding protein-1 (4E-BP1). We reported previously
Cathepsin K expression and activity in canine osteosarcoma.
J M Schmit,H C Pondenis,A M Barger,L B Borst,L D Garrett,J M Wypij,Z L Neumann,T M Fan
Journal of Veterinary Internal Medicine null
Elena Sierra-Filardi et al.
Blood, 117(19), 5092-5101 (2011-03-11)
M-CSF favors the generation of folate receptor β-positive (FRβ⁺), IL-10-producing, immunosuppressive, M2-polarized macrophages [M2 (M-CSF)], whereas GM-CSF promotes a proinflammatory, M1-polarized phenotype [M1 (GM-CSF)]. In the present study, we found that activin A was preferentially released by M1 (GM-CSF) macrophages