Merck
Z763586
Incu-Shaker universal spring platform
L × W 14 in. × 12 in.
別名:
shaker spring platform
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥111,300
¥111,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥111,300
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.77
¥111,300
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Benchmark Scientific H1010-P-SP
L × W
14 in. × 12 in.
詳細
Universal platform for the Incu-Shaker.
法的情報
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)