Merck
Z743565
Petri-Seal adhesive sealing film
red, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥7,341
¥7,341
出荷予定日2025年6月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥7,341
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.35
¥7,341
出荷予定日2025年6月01日
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech PSEAL-108R
L × W
12.5 in. × 32.9 in.
red
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A sealing tape designed specifically for petri dishes and multiwell plates.
Conforms to the irregular perimeter to seal cover to plate, reduce evaporation, and prevent contamination. Waterproof, chemically resistant, and suitable for continuous use from −40 to +77°C. Heavy 5-mil (0.125 mm) thickness resists abrasion and puncture.
法的情報
Petri-Seal is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)