Merck
Z743563
Petri-Seal adhesive sealing film
blue, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥7,341
¥7,341
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥7,341
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.35
¥7,341
Check Cart for Availability
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech PSEAL-108B
L × W
12.5 in. × 32.9 in.
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A sealing tape designed specifically for petri dishes and multiwell plates.
Conforms to the irregular perimeter to seal cover to plate, reduce evaporation, and prevent contamination. Waterproof, chemically resistant, and suitable for continuous use from −40 to +77°C. Heavy 5-mil (0.125 mm) thickness resists abrasion and puncture.
法的情報
Petri-Seal is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)