Merck
Z742256
ThermalSeal RTS 封止フィルム
for qPCR, storage & crystallization, sterile
別名:
qPCR plate seal, storage plate seal
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥23,300
¥23,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥23,300
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
¥23,300
Check Cart for Availability
物質
clear silicone/adhesive
polyolefin film
無菌性
sterile
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific TSS-RTQS-50
テクニック
PCR: suitable
qPCR: suitable
L × W
76.2 mm × 133.4 mm
W × L
7.62 cm × 13.34 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 高い光学的透明度
  • 自己蛍光は、ほとんどまたはまったくありません
  • 化学的に不活性で、極端なpH以外では抽出物がありません
  • HTS向けのDMSO耐性
  • 耐熱性、推奨使用温度:-70°C~+100°C
  • DNase、RNase、および核酸不含を証明済み
  • 高縁タイプのプレート内に適合するため、フィルムが持ち上げられてもシールが失われることはありません。
  • シリコーン接着剤が、利用可能な最強のシールを形成して蒸発を防ぎます。
  • 接着層がべとつかないため、密封前のフィルムの取り扱いが簡素化されます。
ThermalSeal RTSシーリングフィルムは50 μm厚のポリオレフィンで、50 μmの不活性カプセル化シリコーン接着剤が付いています。光学的に透明で自己蛍光が少なく、特に実時間qPCR、貯蔵、タンパク質結晶化用途に最適です。カプセル化シリコーン接着剤は、密封しようとする表面に押し付けるまでべとつかず、押し付けると密封する領域だけに接着剤が放出され、利用可能な最強の耐熱性シールをプレート上の各ウェルの周りに形成します。サンプルウェルの真上など、フィルムの非密封領域にある接着剤はカプセル化されて不活性なままになります。ThermalSeal RTSフィルムは、高縁タイプの96ウェルプレート端内部に適合する大きさです。常に光学的に透明なため、再現可能性と信頼性のある一貫したDNA増幅測定と結晶検出ができるようになります。2つのエンドタブが、フィルムをプレート上に位置付けるのに役立ちます。接着面がべとつかないため、取扱いが簡素化されます。ミシン目が入った境界でエンドタブを容易に取り除くことができるため、プレート縁部に重なったフィルムが持ち上げられて蒸発率が高くなる可能性はありません。寸法:76.2×133.4 mm。タブを取り除くと、長さは113.0 mmになります。
  • 高い光学的透明度
  • 自己蛍光は、ほとんどまたはまったくありません
  • 化学的に不活性で、極端なpH以外では抽出物がありません
  • HTS向けのDMSO耐性
  • 耐熱性、推奨使用温度:-70°C~+100°C
  • DNase、RNase、および核酸不含を証明済み
  • 高縁タイプのプレート内に適合するため、フィルムが持ち上げられてもシールが失われることはありません。
  • シリコーン接着剤が、利用可能な最強のシールを形成して蒸発を防ぎます。
  • 接着層がべとつかないため、密封前のフィルムの取り扱いが簡素化されます。
法的情報
ThermalSeal is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
ThermalSeal RTS is a trademark of Excel Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)