Merck
Z369667
Sigma-Aldrich
SealPlate®フィルム
sterile
別名:
ELISA plate seals, qPCR plate seal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
物質
polyester film
無菌性
sterile
特徴
piercable: no
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific STR-SEAL-PLT
パラメーター
-40 to +120 °C temperature
テクニック
ELISA: suitable
L
141 mm
W × L
7.94 cm × 14.1 cm
79.4 mm × 141 mm
W
79.4 mm
サイズ
Up to 1536 wells
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
標準的なマルチウェルプレートに合うように事前にカットされたシートです。フィルムも接着剤も不活性で、マイクロプレートの手順に適合します。接着剤は強固な防水シールを形成し、交差汚染や蒸発を防ぎます。SealPlateフィルムは2ミル(0.05 mm)のポリエステルで、機能温度範囲は -40~120℃です。
アプリケーション
SealPlate®フィルムは、一時的な保管、インキュベーション、バイオハザードの封じ込めのための組織培養プレートの密封に適しています。また、高感度酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)で、ウェルのシーリングに使用し、エッジ効果を回避することもできます。
法的情報
SealPlate is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
Rebecca Sternke-Hoffmann et al.
International journal of molecular sciences, 21(6) (2020-03-19)
The amyloid fibril formation by α -synuclein is a hallmark of various neurodegenerative disorders, most notably Parkinson's disease. Epigallocatechin gallate (EGCG) has been reported to be an efficient inhibitor of amyloid formation by numerous proteins, among them α -synuclein. Here
Tomas Sneideris et al.
Biomolecules, 9(12) (2019-12-15)
Millions of people around the world suffer from amyloid-related disorders, including Alzheimer's and Parkinson's diseases. Despite significant and sustained efforts, there are still no disease-modifying drugs available for the majority of amyloid-related disorders, and the overall failure rate in clinical