BR701367
BRAND® sealing film for storage
DMSO-resistant, allows visual inspection
別名:
Accessories, Deep-well Plates, Plates, Sample Storage, Sealing films
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥51,860
¥51,860
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥51,860
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.01
¥51,860
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
polypropylene
polypropylene film
無菌性
non-sterile
特徴
piercable
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
BRAND 701367
関連するカテゴリー
詳細
This film is ideal for PCR, ELISA and sample storage. Due to its adhesive, it can be used down to - 80° C, is DMSO-resistant and resistant to common solvents.
特徴および利点
- Temperature stability up to 120°C
- Tight seal for minimizing evaporation
- DMSO- and solvent-resistant
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック